W270027
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione
98%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one, Maple lactone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
104-108 °C (lit.)
104-108 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Stringa SMILE
CC1CCC(=O)C1=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-2-3-5(7)6(4)8/h4H,2-3H2,1H3
OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)