Documenti fondamentali
W267201
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
raspberry ketone methyl ether, Anisylacetone
Scegli un formato
W267201-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 82.60
1 KG
CHF 91.20
5 KG
CHF 388.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W267201-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 82.60
1 KG
CHF 91.20
5 KG
CHF 388.00
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CH2CH2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero FEMA:
2672
Beilstein:
1869592
Numero CE:
N° CoE:
163
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.029
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.519 (lit.)
P. ebollizione
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
8 °C (lit.)
Densità
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
woody; fruity; raspberry; sweet
Stringa SMILE
COc1ccc(CCC(C)=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Butylamine ≥99%
Sigma-Aldrich
W313009
Butylamine