Documenti fondamentali
W257605
Sigma-Aldrich
Hexyl propionate
≥97%, FG
Scegli un formato
W257605-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 118.00
20 KG
CHF 882.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W257605-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 118.00
20 KG
CHF 882.00
About This Item
Formula condensata:
C2H5CO2(CH2)5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.24
Numero FEMA:
2576
Numero CE:
N° CoE:
420
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.139
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. ebollizione
73-74 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; musty; fruity; pear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8-11-9(10)4-2/h3-8H2,1-2H3
GOKKOFHHJFGZHW-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Taste at 10 ppm
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 77-77 (2003)
Rachel S Leisso et al.
Physiologia plantarum, 153(2), 204-220 (2014-06-20)
'Soggy breakdown' (SB) is an internal flesh disorder of 'Honeycrisp' apple (Malus × domestica Borkh.) fruit that occurs during low temperature storage. The disorder is a chilling injury (CI) in which visible symptoms typically appear after several weeks of storage