Documenti fondamentali
W236802
Sigma-Aldrich
Decyl butyrate
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CO2(CH2)9CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.37
Numero FEMA:
2368
Numero CE:
N° CoE:
273
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.047
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
134-135 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fatty; citrus; waxy
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14(15)12-4-2/h3-13H2,1-2H3
PUCQHFICPFUPKW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)