132659
trans-2-Hexen-1-al
98%
Sinonimo/i:
(E)-2-Hexenal
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
10 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
47 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC\C=C\C=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
100.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?