Documenti fondamentali
W233404
Sigma-Aldrich
Coriander oil
natural, FCC, FG
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2334
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Coriandrum sativum L.
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Attività ottica
[α]20/D +11.0°, neat
Composizione
Contains Camphor, IFRA and EU 1223/2009 restricted Geraniol and EU1223/2009 restricted Linalool and Limonene (sum of D, L, and DL)
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
193 °C (lit.)
Densità
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
linalool, limonene (sum of D, L and DL), geraniol, camphor
Organolettico
floral; sweet
Nota sulla preparazione
Extraction method: steam distillation
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)