Documenti fondamentali
W229903
Sigma-Aldrich
Cinnamyl formate
≥92%, FCC
About This Item
Formula condensata:
HCO2CH2CH=CHC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.19
Numero FEMA:
2299
Numero CE:
N° CoE:
352
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.085
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Kosher
Conformità normativa
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥92%
Indice di rifrazione
n20/D 1.553 (lit.)
P. ebollizione
250-254 °C (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
balsam; green
Stringa SMILE
O=COC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c11-9-12-8-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h1-7,9H,8H2/b7-4+
LBHJXKYRYCUGPD-QPJJXVBHSA-N
Descrizione generale
Cinnamyl formate is an α,β-unsaturated ester that can be used as a flavoring agent[1] and a fragrance ingredient.[2][3]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fragrance material review on cinnamyl formate
Bhatia SP, et al
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S70-S73 (2007)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 601-602 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 601-602 (1997)
A toxicologic and dermatologic assessment of related esters and alcohols of cinnamic acid and cinnamyl alcohol when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S1-S1 (2007)