Documenti fondamentali
W204218
Sigma-Aldrich
Solfuro di allile
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Tioallil etere, 3,3′-tiobis-1-propene, NSC 20947, Solfuro di diallile
About This Item
Formula condensata:
(CH2=CHCH2)2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.21
Numero FEMA:
2042
Beilstein:
1736016
Numero CE:
N° CoE:
2174
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.088
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Tensione di vapore
7 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.490 (lit.)
P. ebollizione
138 °C (lit.)
Punto di fusione
−83 °C (lit.)
Densità
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
garlic; horseradish; onion; sulfurous
Stringa SMILE
C=CCSCC=C
InChI
1S/C6H10S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
UBJVUCKUDDKUJF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il solfuro di allile è un composto aromatico volatile naturalmente presente nelle specie di Allium quali l′aglio e la cipolla. Presenta un caratteristico odore d′aglio ed è impiegato come agente aromatizzante nella carne e nei condimenti.
Applicazioni
  • Attraverso il coinvolgimento del recettore-2 attivato dalla proteasi, il solfuro di diallile attenua l'eccessiva produzione di collagene e l'apoptosi in un modello di ratto di fibrosi polmonare indotta da bleomicina. La ricerca evidenzia gli effetti protettivi del solfuro di diallile contro la fibrosi polmonare, concentrandosi sulla sua capacità di modulare il recettore-2 attivato dalla proteasi e di ridurre la produzione di collagene (Kalayarasan et al., 2013).
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, Fifth Edition, 1971, 25-25 null
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 101-101 (1997)
Tao Zeng et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50(3-4), 485-491 (2011-12-06)
Garlic oil (GO) has been shown to partially attenuate ethanol-induced fatty liver, but the underlying mechanisms remain unclear. The current study was designed to evaluate the protective effects of GO against ethanol-induced steatosis in vitro and in vivo, and to
Hsiao-Chi Wang et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1271, 44-52 (2012-10-12)
Skin cancer is a serious concern whose incidence is increasing at an alarming rate. Allyl sulfides-i.e., sulfur metabolites in garlic oil-have been demonstrated to have anticancer activity against several cancer types, although the mechanisms underlying these effects remain enigmatic. Our
Chong-Kuei Lii et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50(3-4), 478-484 (2011-12-06)
Garlic and its organosulfur compounds display hypolipidemic effects by inhibiting fatty acid and cholesterol synthesis. We investigated the anti-adipogenic effect of diallyl trisulfide (DATS), the second most abundant organosulfide in garlic oil. We studied the effects of DATS in 3T3-L1