Documenti fondamentali
TEM-Q250AR1.3
Sigma-Aldrich
QUANTIFOIL R 1.2/1.3
Gold Grids, size 200 mesh, pack of 50
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Il prodotto TEM-Q250AR1.3 al momento non è acquistabile. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
pack of 50
Misura
200 mesh
Descrizione generale
QUANTIFOIL with circular holes is used in cryoelectron tomographic reconstruction. The roundness of the holesis advantageous with respect to the formation of an icelayer of constant thickness. Assessment of the image quality is easier when foil is incl
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)