Documenti fondamentali
TEM-CF313-50
Sigma-Aldrich
C-flat Holey Carbon Grids (CF-1.2/1.3) for TEM
Copper Grids, size 300 mesh, pack of 50
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Il prodotto TEM-CF313-50 al momento non è acquistabile. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
pack of 50
Misura
300 mesh
Descrizione generale
C-flat Holey Carbon Grids for TEM, Copper Grids, 300 Mesh, 1.2 micron hole, 1.3 micron spacing, 50/pk. C-flat is a holey carbon support film, manufactured without plastics, resists or other soft materials. As a result, the carbon films are flat, uniform
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)