Documenti fondamentali
TEM-CF300-NI-TH
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
Thick, size 300 mesh, box of 50
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Confezionamento
box of 50
Misura
300 mesh
Descrizione generale
A 10 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 300 mesh.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)