Documenti fondamentali
930318
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Formvar Supported Copper Square Mesh, grid size 200 mesh, box of 25
Sinonimo/i:
TEM grids
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Formvar Supported Copper Square Mesh, grid size 200 mesh, box of 25
Materiali
copper grid
formvar film
Descrizione
film layer thickness 10 nm
Confezionamento
box of 25
Dimens. griglia
200 mesh
Descrizione generale
A 10 nm thin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 200 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)