T83208
2,4,5-Triphenylimidazole
98%
Sinonimo/i:
Lophine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
274-278 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccccc3)c([nH]2)-c4ccccc4
InChI
1S/C21H16N2/c1-4-10-16(11-5-1)19-20(17-12-6-2-7-13-17)23-21(22-19)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,(H,22,23)
RNIPJYFZGXJSDD-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Soat1(81782)
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.