Documenti fondamentali
8.21177
Sigma-Aldrich
Trimethylamine
(40% solution in water) for synthesis
Sinonimo/i:
N,N,N-Trimethylamine, N,N-Dimethylmethanamine
About This Item
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
600 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
250 °C
Potenza
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
2-11.6 % (v/v) anhydrous substance)
pH
13 (20 °C in H2O)
P. eboll.
30.8 °C
Punto di fusione
-2 °C
Temp. transizione
flash point -45 °C
Densità
0.88 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
  • Blood trimethylamine-N-oxide origins: Explores the microbiota-mediated breakdown of phosphatidylcholine and absorption from the small intestine, significant for drug discovery in cardiovascular diseases (Stremmel et al., 2017).
  • Diabetes and trimethylamine N-oxide levels: Discusses the strong associations between systemic trimethylamine N-oxide levels and diabetes, offering insights into potential therapeutic targets for drug discovery (Dambrova et al., 2016).
  • Detection via lanthanide metal-organic framework: Trimethylamine-N-oxide detection using a lanthanide MOF, critical for advancing sensor technology in material science (Min et al., 2022).
  • Trimethylamine N-Oxide research: Overview of trimethylamine N-oxide′s roles, focusing on dietary sources and health implications, valuable for academia and nutritional studies (Velasquez et al., 2016).
  • Efficient gas sensors: Application of MoS2/SnO2 heterojunctions in creating effective gas sensors for trimethylamine, useful in material science for developing new sensor technologies (Qiao et al., 2018).
Risultati analitici
Assay (acidimetric): 38.0 - 41.0 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-49.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-45 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Trietilammina ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471283
Trietilammina