Documenti fondamentali
790877
Sigma-Aldrich
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) borate
97%
Sinonimo/i:
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate, Sheppard Amidation Reagent, Tris(2,2,2-trifluoroethoxy)boron, Sheppard Reagent
Scegli un formato
1 G
CHF 52.70
10 G
CHF 260.00
CHF 52.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 52.70
10 G
CHF 260.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6BF9O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 52.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n/D 1.298 (lit.)
Densità
1.430 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)COB(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C6H6BF9O3/c8-4(9,10)1-17-7(18-2-5(11,12)13)19-3-6(14,15)16/h1-3H2
DIEXQJFSUBBIRP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent can promote the direct formation of amides from carboxylic acids and amines under thermal and microwave conditions.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
43.3 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rachel M Lanigan et al.
The Journal of organic chemistry, 78(9), 4512-4523 (2013-04-17)
B(OCH2CF3)3, prepared from readily available B2O3 and 2,2,2-trifluoroethanol, is as an effective reagent for the direct amidation of a variety of carboxylic acids with a broad range of amines. In most cases, the amide products can be purified by a
Pavel Starkov et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(5), 1320-1323 (2011-01-08)
Simple borates serve as effective promoters for amide bond formation with a variety of carboxylic acids and amines. With trimethyl or tris(2,2,2-trifluoroethyl) borate, amides are obtained in good to excellent yield and high purity after a simple work-up procedure. Tris(2,2,2-trifluoroethyl)
Contenuto correlato
Research spans transition-metal catalysis, boron chemistry, organocatalysis, multicomponent reactions, and sustainable methods.