Documenti fondamentali
T62006
Sigma-Aldrich
Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
90%
Sinonimo/i:
1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol
About This Item
Formula condensata:
CF3CH(OH)OCH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.09
Beilstein:
906797
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Impurezze
≤12% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.342 (lit.)
P. ebollizione
104-105 °C/745 mmHg (lit.)
Densità
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]c1ccccc1
InChI
1S/C4H7F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h3,8H,2H2,1H3
KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Alternative to gaseous unstable trifluoroacetaldehyde: used to prepare α-trifluoromethylated alcohols for antifungals, antitumor, and chemotherapeutic agents.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Tetrahedron Letters, 33, 1351-1351 (1992)
Tetrahedron Asymmetry, 2, 235-235 (1991)
Tetrahedron Letters, 32, 3823-3823 (1991)