Documenti
T56200
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloropyrimidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4HCl3N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.42
Beilstein:
118284
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.57 (lit.)
P. eboll.
210-215 °C (lit.)
Punto di fusione
23-25 °C (lit.)
Densità
1.595 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C4HCl3N2/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H
DPVIABCMTHHTGB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup