131849
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
chunks
P. eboll.
254 °C/761 mmHg (lit.)
Punto di fusione
42-47 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H
GBDZXPJXOMHESU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup