Documenti fondamentali
T40703
Sigma-Aldrich
o-Tolyl isocyanate
≥99%
Sinonimo/i:
2-Methylphenyl isocyanate
Scegli un formato
10 G
CHF 91.20
CHF 91.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 91.20
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.15
Beilstein:
507985
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 91.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.535 (lit.)
P. ebollizione
185 °C (lit.)
Densità
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H7NO/c1-7-4-2-3-5-8(7)9-6-10/h2-5H,1H3
VAYMIYBJLRRIFR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lili Zhang et al.
Journal of chromatography. A, 1623, 461174-461174 (2020-06-09)
A new class of chitosan derivatives with an isopropylthiourea at the 2-position and various carbamates at the 3,6-positions of the glucosamine skeleton was synthesized by the selective thiocarbamoylation of the 2-amino group. The chiral stationary phases (CSPs) were then prepared