Documenti fondamentali
T35475
Sigma-Aldrich
o-Tolidine
technical grade
Sinonimo/i:
3,3′-Dimethylbenzidine, 4,4′-Bianisidine
About This Item
Formula condensata:
[-C6H3(CH3)-4-NH2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.29
Beilstein:
2210640
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical grade
Punto di fusione
128-131 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8H,15-16H2,1-2H3
NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sensitive colorimetric reagent for gold and for free chlorine in water.
Attenzione
May be carcinogenic.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)