Documenti fondamentali
89610
Sigma-Aldrich
o-Toluidine
purum p.a., ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
2-Aminotoluene, 2-Methylaniline
Scegli un formato
100 ML
CHF 60.90
500 ML
CHF 106.00
CHF 60.90
Disponibile per la spedizione il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 60.90
500 ML
CHF 106.00
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.15
Beilstein:
741981
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 60.90
Disponibile per la spedizione il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.26 mmHg ( 25 °C)
Grado
purum p.a.
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
899 °F
Impurezze
≤0.1% water
≤0.5% m- and p-toluidine (GC)
Residuo alla calcinazione
≤0.01% (as SO4)
Indice di rifrazione
n20/D 1.572 (lit.)
n20/D 1.572
P. ebollizione
199-200 °C (lit.)
89-90 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−28 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble
Densità
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Stringa SMILE
Cc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
o-Toluidine belongs to the class of monocyclic aromatic amines, which are of research and industrial importance. It can be used as a derivatization agent for the resolution of analytes by the formation of chromophores, which can be visualized by UV radiation or fluorescence.[1][2]
Applicazioni
o-Toluidine may be used as a TLC Visualization (Staining) Reagent for the detection of reducing sugars in protein hydrolysates by using high-performance thin-layer chromatography (HPTLC) coupled with UV diffuse reflectance scanning densitometry.[1]
Avvertenza
may discolor on storage
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
o-Tolidine analytical standard
Supelco
31659
o-Tolidine
m-Anisidine 97%
Sigma-Aldrich
A88204
m-Anisidine
Copper powder, <75 μm, 99%
Sigma-Aldrich
207780
Copper
Hydriodic acid contains no stabilizer, ACS reagent, 55%
Sigma-Aldrich
398098
Hydriodic acid
An o-toluidine method for detection of carbohydrates in protein hydrolysates
Morcol T and Velander WH
Analytical Biochemistry, 195(1), 153-159 (1991)
Determination of aromatic amines in textile after bromination, by gas chromatography coupled with electron capture detection
Dados AE, et al.
Chromatographia, 59(5-6), 335-341 (2004)
Ivo Kalkman et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 11(21), 4311-4318 (2009-05-22)
The rotationally resolved spectrum of the o-toluidine S(1)<-- S(0) origin was measured using laser induced fluorescence spectroscopy. From the resulting spectrum torsional barriers to internal rotation of the methyl group were derived, which resulted in S(0) state values of V(3)
Emna Hmani et al.
Journal of hazardous materials, 170(2-3), 928-933 (2009-06-23)
Electrochemical oxidation of O-toluidine (OT) was studied by galvanostatic electrolysis using lead dioxide (PbO2) and boron-doped diamond (BDD) as anodes. The influence of operating parameters, such as current density, initial concentration of OT and temperature was investigated. Measurements of chemical
Arnaldo D'Amico et al.
Lung cancer (Amsterdam, Netherlands), 68(2), 170-176 (2009-12-05)
The use of gas sensor arrays as medical diagnosis instruments has been proposed several years ago. Since then, the idea has been proven for a limited number of diseases. The case of lung cancer is particularly interesting because it is