Documenti
T303186
5-[(E)-2-(2,3-DIHYDRO-1H-CYCLOPENTA[A]NAPHTHALEN-8-YL)ETHENYL]-2,3-DIHYDRO-1H-CYCLOPENTA[A]NAPHTHALENE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H24
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.503
Numero MDL:
Altre note