157457
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
98%
Sinonimo/i:
3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, 3,5-Di-t-butyl-o-quinone, 3,5-Di-tert-butyl-1,2-benzoquinone, 3,5-Di-tert-butyl-o-quinone, 3,5-Di-tert-butylcyclohexa-3,5-diene-1,2-dione, 3,5-Di-tert-butylquinone, 3,5-Ditert-butylcyclohexa-3,5-diene-1,2-dione, 4,6-Di-tert-butyl-1,2-benzoquinone, 4,6-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
112-114 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C1=CC(=O)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H20O2/c1-13(2,3)9-7-10(14(4,5)6)12(16)11(15)8-9/h7-8H,1-6H3
NOUZOVBGCDDMSX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)