Documenti
138924
Sigma-Aldrich
Cicloottatetraene
98%
Sinonimo/i:
[8]Annulene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.15
Beilstein:
2496800
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
contiene
0.1% hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.537 (lit.)
P. eboll.
142-143 °C (lit.)
Punto di fusione
−5-−3 °C (lit.)
Densità
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C1=CC=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H8/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H/b2-1-,3-1-,4-2-,5-3-,6-4-,7-5-,8-6-,8-7-
KDUIUFJBNGTBMD-BONZMOEMSA-N
Descrizione generale
Il ciclo-octatetraene (COT) è un sistema coniugato 4n πnon aromatico con una geometria non planare a vasca da bagno e superfici di energia potenziale allo stato fondamentale.
Il ciclo-octatetraene è un sistema con 8 elettroni p e ha uno stato fondamentale a tripletto se gli elettroni p sono delocalizzati. Essendo anti-aromatico è molto instabile e reattivo. Assume una conformazione a barca non planare per raggiungere la stabilità con legami singoli e doppi alternati e quindi si comporta come una poliolefina.
Applicazioni
  • Usato nella sintesi di film prevalentemente organici su superfici di silicio per migliorarne le proprietà chimico-fisiche.
  • Usato in laser a coloranti organici allo stato liquido.
  • Usato come soppressore di stati di tripletto per ridurre le fasi buie del colorante.
COT può essere funzionalizzato da due gruppi laterali che possono essere usati come materiali per anodi attivi per batterie ricaricabili. Catodi organici per alta capacità e voltaggio possono essere sviluppati usando COT che può essere fuso con molecole di carbonio.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Aromaticity and antiaromaticity in the low-lying electronic states of cyclooctatetraene.
Karadakov PB.
The Journal of Physical Chemistry A, 112(49), 12707-12713 (2008)
Tyson E Graber et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(38), 9116-9131 (2017-08-20)
Neuronal mRNAs can be packaged in reversibly stalled polysome granules before their transport to distant synaptic locales. Stimulation of synaptic metabotropic glutamate receptors (mGluRs) reactivates translation of these particular mRNAs to produce plasticity-related protein; a phenomenon exhibited during mGluR-mediated LTD.
About the Antiaromaticity of Planar Cyclooctatetraene I thank Jens Panitzky for the additional DFT calculations, and Professor Jay Siegel, La Jolla, CA, and Professor Otto Ermer, Cologne, for helpful comments.
Frank-Gerrit Klärner
Angewandte Chemie (International ed. in English), 40(21), 3977-3981 (2002-10-31)
Superposed Redox Chemistry of Fused Carbon Rings in Cyclooctatetraene-Based Organic Molecules for High-Voltage and High-Capacity Cathodes.
Zhao X, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 10(3), 2496-2503 (2018)
Sarah Schols et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 10(7), 1071-1076 (2009-04-18)
Phosphorescence and delayed fluorescence of polyfluorene polymer films doped with cyclooctatetraene (COT) and anthracene are studied by means of time-resolved photoluminescence (PL) measurements. The occurrence of an anomalous nonvertical triplet energy transfer in solid conjugated polymer films is demonstrated for