Key Documents
T271179
(4AR,5S)-5-{[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]OXY}-4A-{[(4S)-2,2-DIMETHYL-1,3-DIOXOLAN-4-YL]METHYL}DECAHYDRO-2H-BENZO[A]CYCLOHEPTEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H42O4Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.675
Numero MDL:
Altre note