Documenti
T251895
(5S,6R)-11-{[METHYL(PHENYL)SULFONIMIDOYL]METHYL}-1,7-DITHIADISPIRO[4.0.4.4]TETRADECAN-11-OL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H29NO2S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
411.652
Numero MDL:
Altre note