Key Documents
T154881
2,1,3-BENZOXADIAZOL-5-YLMETHYL 2,3-DIHYDRO-1H-CYCLOPENTA[B]QUINOLINE-9-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H15N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.361
Numero MDL:
Altre note