T1388
2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide
≥98%
Sinonimo/i:
2-Thenoylhydrazine, 2-Thienoylhydrazine, 2-Thienyl hydrazide, 2-Thienylcarboxylic acid hydrazide, 2-Thiophenecarbohydrazonic acid, 2-Thiophenecarbonyl hydrazide, 2-Thiophenecarboxylic hydrazide, Thiophene-2-carbohydrazide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
136-139 °C (lit.)
Stringa SMILE
NNC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C5H6N2OS/c6-7-5(8)4-2-1-3-9-4/h1-3H,6H2,(H,7,8)
SOGBOGBTIKMGFS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3