SYX00412
3-Benzyloxypyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
C1(OCC2=CC=CC=C2)=CC=CN=C1
InChI
1S/C12H11NO/c1-2-5-11(6-3-1)10-14-12-7-4-8-13-9-12/h1-9H,10H2
LLWFWIZOFFLRKC-UHFFFAOYSA-N