SYX00357
4-Chloro-2-trimethylsilylpyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
ClC1=CC([Si](C)(C)C)=NC=C1
InChI
1S/C8H12ClNSi/c1-11(2,3)8-6-7(9)4-5-10-8/h4-6H,1-3H3
RLKBPYBYWSLVLF-UHFFFAOYSA-N