Documenti fondamentali
SYNV104045
Synthware vacuum trap
body O.D. 50 mm, L 250 mm , below joint
Sinonimo/i:
Synthware V104045
Scegli un formato
1 EA
CHF 144.00
CHF 144.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 144.00
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
CHF 144.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware V104045
Lunghezza
250 mm , below joint
Diam. est. corpo
50 mm
Descrizione generale
With joints for easy removal of condensate. Body length is measured below the joint. Connections at center tube is 10 mm O.D. while side tube hose connection is 13 mm.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)