Documenti fondamentali
SYNS311740
Sigma-Aldrich
Synthware T-bore glass stopcock Entire assembly
bore size 4 mm, plug size 17/40
Sinonimo/i:
Synthware S311740, t-shape stopcock
Scegli un formato
1 EA
CHF 104.00
CHF 104.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 104.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.85
CHF 104.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S311740
Dimensioni foro
4 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
With solid glass plug. With constant pressure retention spring and clip.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)