Documenti fondamentali
Z278440
Ace replacement septa
thickness × O.D. 3 mm × 20 mm, fits 14/10 cap
Scegli un formato
1 PKG
CHF 82.40
CHF 82.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 82.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 82.40
Check Cart for Availability
Caratteristiche
fits 14/10 cap
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8787-42
Spessore × D.E.
3 mm × 20 mm
Descrizione generale
Septa are PTFE-faced silicone rubber.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)