Documenti fondamentali
SYNF588100
Synthware storage tube with high vacuum valve
capacity 100 mL, valve size 0-8 mm, tube O.D. × L 40 mm × 165 mm
Sinonimo/i:
Synthware F588100, Schlenk tube
Scegli un formato
1 EA
CHF 142.00
CHF 142.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 142.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 142.00
Check Cart for Availability
Materiali
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F588100
Capacità
100 mL
D.E. × lunghezza
40 mm × 165 mm
Misura valvola
0-8 mm
Descrizione generale
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)