Documenti fondamentali
SYNF362024C
Synthware Buchner funnel with inner joint
15 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 20 mm, porosity: coarse
Sinonimo/i:
Synthware F362024C, glass filter funnel
Scegli un formato
1 EA
CHF 108.00
CHF 108.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 108.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
CHF 108.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F362024C
Capacità
15 mL
15 mL
Diam. est. frit
20 mm
Descrizione generale
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)