Documenti fondamentali
SYNF274045M
Synthware fritted gas dispersion tube with 15 degree angle
disc diam. 40 mm, porosity: medium, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
Sinonimo/i:
Synthware F274045M, glass dispersion tube
Scegli un formato
1 EA
CHF 67.50
CHF 67.50
Spedizione prevista il09 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 67.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 67.50
Spedizione prevista il09 maggio 2025
Materiali
colorless tube
glass tube
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F274045M
Diam. disco
40 mm
D.E. stelo × lungh.
8 mm × 150 mm
Descrizione generale
The 15° angle permits tube to be inserted into vessels where a large opening is not available. Stem is 8 mm O.D. × 150 mm length, XC stands for extra coarse porosity.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)