Documenti fondamentali
SYNA521420
Synthware inlet or thermometer adapter with compression cap
joint: ST/NS 14/20, O.D. 5.0-7.5 mm
Sinonimo/i:
Synthware A521420, thermometer inlet adapter
Scegli un formato
1 EA
CHF 30.20
CHF 30.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 30.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 30.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A521420
D.E.
5.0-7.5 mm
Descrizione generale
With a compression cap and Viton® O-ring to form a vacuum tight seal. To use it as a syringe port, simply replace the O-ring with PTFE -lined septum. Cap accommodates 5.0 - 7.5mm O.D. thermometer. Supplied with one Nylon cap and one Viton® O-ring.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)