Documenti fondamentali
SYNA451420
Synthware inlet/thermometer adapter with one holed rubber adapter
joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware A451420, thermometer inlet adapter
Scegli un formato
1 EA
CHF 18.30
CHF 18.30
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 18.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 18.30
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A451420
Categorie correlate
Descrizione generale
For use with gas inlet tubes or plain stem thermometers. Supplied with one holed rubber adapter.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)