Documenti fondamentali
SYNA341922
Synthware twin hose connecting adapter
joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Synthware A341922, Adapter, twin connecting hose
Scegli un formato
1 EA
CHF 23.90
CHF 23.90
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 23.90
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 23.90
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A341922
Categorie correlate
Descrizione generale
Adapter has two hose connections 180° from one another to permit a flow of inert gas over the apparatus.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)