Documenti fondamentali
SLW5810/3
Pyrex® Vacuum filtration system for 47 mm membranes
support base only
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 5810/3
Scegli un formato
1 EA
CHF 360.00
CHF 360.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 360.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
CHF 360.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
5810/3
SciLabware
Descrizione generale
Parts for vacuum filtration system for 47 mm membranes
  • Fully autoclavable
  • Ideal for microbiology
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)