Documenti fondamentali
SYNF100002
Synthware 47 mm filtration apparatus clamp
Sinonimo/i:
Synthware 47 mm filtration apparatus with fritted support
Scegli un formato
1 EA
CHF 79.30
CHF 79.30
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 79.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
CHF 79.30
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F100002
Descrizione generale
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has a sealed-in coarse porosity fritted disc. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)