Documenti fondamentali
SLW1137/10M
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated with SVL screwcaps
capacity 1,000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1137/10M
Scegli un formato
1 EA
CHF 67.70
CHF 67.70
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 67.70
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 67.70
Check Cart for Availability
Materiali
PBT cap
PTFE seal
Pyrex flask
flat bottom
Giunto
joint neck SVL 42
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduated
with cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1137/10M
Diam. est. corpo
131 mm
Dimens. tappo
42
Capacità
1,000 mL
Altezza beuta
210 mm
Descrizione generale
  • Ideal for storage of culture specimens and media
  • PBT screwcaps with PTFE faced sealing disc
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
Altre note
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)