Documenti fondamentali
CLS431145
Flaconi per coltura cellulare Erlenmeyer Corning®
500 mL Erlenmeyer Flask w/ Vent Cap, polycarbonate, sterile, 25/cs
Sinonimo/i:
Corning Erlenmeyer flasks, cell culture flasks, conical flasks, plastic Erlenmeyer flasks, shaker flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NA.75
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
clear polycarbonate flask
flat bottom flask
polypropylene cap (Easy-Grip vent)
vent cap
wide-mouth
wide-mouth neck
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
disposable
graduations 50 mL
no baffles
Confezionamento
pack of 1
case of 25
Produttore/marchio commerciale
Corning 431145
Capacità pallone
500 mL
Diam. collo
43 mm
Compatibilità
suitable for (shaker culture applications)
Descrizione generale
Flaconi per coltura cellulare Erlenmeyer Corning®
I flaconi per coltura Erlenmeyer Corning in policarbonato a fondo piatto sono contenitori sterili monouso ideali per tutte le applicazioni di coltura che richiedono lo scuotimento, oltre che per la manipolazione e la conservazione di liquidi. Come tutti i flaconi Corning, sono certificati apirogeni e sterili.
I flaconi Erlenmeyer da 125 mL a 1 L sono disponibili con i tappi Plug Seal standard a due posizioni o con i tappi filtrati dotati di sfiato. I flaconi da 2 L e 3 L sono disponibili con i tappi dotati di sfiato.
  • Prodotti con policarbonato otticamente chiaro
  • Ideali per le applicazioni di coltura che richiedono lo scuotimento
  • Tappo piatto utilizzato per assicurare la tenuta ermetica dei liquidi. Tappo di facile presa più ergonomico
  • Sterilizzati mediante irradiazione gamma e certificati apirogeni
Caratteristiche e vantaggi
Maggiore robustezza:
  • Struttura in policarbonato: il materiale di classe VI USP fornisce un′eccellente chiarezza ottica e resistenza meccanica
  • A differenza del PETG, i flaconi non si deformano durante l′autoclavaggio dei terreni di coltura o la sanificazione degli scarti
  • A differenza del vetro, i flaconi non si rompono in caso di caduta
·
Maggiore affidabilità:
  • Graduazioni in rilievo per una maggiore accuratezza
  • Opzione con tappo dotato di sfiato per consentire il costante scambio di gas, assicurando la sterilità e prevenendo le fuoriuscite
  • Confezione individuale sterilizzata mediante irradiazione
  • Tutti i flaconi offrono il più elevato livello di assicurazione della sterilità (SAL), pari a 10-6.
  • Certificato apirogeno
  • Privo di RNasi e DNasi
Altre note
Vedi tutte le fiasche Erlenmeyer
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)