Documenti fondamentali
SLW1134/12
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck baffled
capacity 1,000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1134/12
Scegli un formato
2 EA
CHF 156.00
CHF 156.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 156.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 156.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
bottom (Baffled)
Giunto
Joints neck (43)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduated: no
without cap
baffled
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1134/12
Altezza
222 mm
Diam. est. corpo
129 mm
Capacità
1,000 mL
D.I. collo
43 mm
Raccordi
narrow neck
Descrizione generale
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibits 4 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Suitable for repeated autoclave cycles at 121 deg. C
Altre note
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)