Documenti fondamentali
SIK7301-11
Sigma-Aldrich
6-Hydroxyhexylphosphonic acid
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 487.00
CHF 487.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 487.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H15O4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
CHF 487.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
powder
Durata
3 years under the recommended conditions
Colore
white
Stringa SMILE
[P](=O)(O)(O)CCCCCCO
InChI
1S/C6H15O4P/c7-5-3-1-2-4-6-11(8,9)10/h7H,1-6H2,(H2,8,9,10)
NVQCNUFHCNCGKU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
These products are used as linkers to improve adhesion between coatings and metal surfaces. The phosphonic acid groups can graft onto metal surface while the hydroxyl groups react with common epoxy/amine-based paints.
Note legali
Product of SiKEMIA
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)