Documenti
SIK4404-20
Sigma-Aldrich
11-Pentafluorophenoxyundecyltrimethoxysilane
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H31F5O4Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
458.54
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95%
Forma fisica
liquid (colorless)
Durata
3 years under the recommended conditions
Applicazioni
This coupling agent is an "hydrophobic ether" and gives very good results in the non-covalent immobilization (hydrophobic and pi stacking interactions) of proteins like antibodies.
Note legali
Product of SiKEMIA
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3