1.07462
Pyridine
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Pyridine, Azine, Azabenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
26.7 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
482 °C
Potenza
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impurezze
≤0.1% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.01%
pH
8.81 (20 °C in H2O)
P. eboll.
115 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-42 °C
Temp. transizione
flash point 17 °C
Solubilità
soluble 1000 g/L
Densità
0.982 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Stripping voltammetric determination of pyridine-2-aldoxime methochloride at the iron(III) doped zeolite modified glassy carbon electrode.: Demonstrates the use of pyridine-based compounds for enhancing the electrochemical detection of chemical agents, showcasing its application in toxicology and chemical analysis (Mehretie et al., 2012).
- Forensic analysis of anthraquinone, azo, and metal complex acid dyes from nylon fibers by micro-extraction and capillary electrophoresis.: Pyridine is used in the development of analytical methods for forensic applications, illustrating its role in advanced materials characterization and crime scene analysis (Stefan et al., 2009).
Risultati analitici
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.982 - 0.984
Evaporation residue: ≤ 0.01 %
Water: ≤ 0.1 %
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Protocolli
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.