Key Documents
S63100
DODECANOIC ACID 4-(1-(4-DODECANOYLOXY-PHENYL)-1-METHYL-ETHYL)-PHENYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C39H60O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
592.911
Numero MDL:
Altre note