Documenti
R949841
2-AC-N-(4-CL-PH)-3-(6-NITRO-2-THIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-BENZIMIDAZOL-1-YL)ACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H13ClN4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.846
Numero MDL:
Altre note