Documenti
R888893
2-(((3-(2-FURYL)-5-MERCAPTO-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)METHYL)-4,6-DIIODOPHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C13H8I2N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
538.107
Numero MDL:
Altre note